Learn More
4-Fluoro-2-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475836 25 g 25 g
11374729 1 g 1 g
11465836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22211.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 450-93-1 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450-93-1
Fórmula molecular C7H7FO2
Peso molecular (g/mol) 142.13
Número MDL MFCD00070797
Clave InChI OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroguaiacol, 5-fluoro-2-hydroxyanisole, 4-fluoro-2-methoxy-phenol, phenol, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methyoxyphenol, pubchem3880, acmc-1agod, 2-methoxy-4-fluorophenol, 4-fluoro-2-methoxyphenol
PubChem CID 2737368
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxifenol
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxyphenol
Densidad 1.25
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.517
Cantidad 25 g
Beilstein 5425200
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.13
Porcentaje de pureza 97%