Learn More
4-Fluoro-2-metoxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366899 5 g 5 g
11356899 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26796.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 870563-60-3 | C8H10FNO | 155.17 g/mol
As pharmaceutical intermediate. As a metabolite of Capsaicin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como intermedio farmacéutico. Como metabolito de la capsaicina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870563-60-3
Fórmula molecular C8H10FNO
Peso molecular (g/mol) 155.17
Número MDL MFCD04116361
Clave InChI OUYQGZMPYJPPER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 4-fluoro-2-methoxybenzylamine, 2-methoxy-4-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-2-methoxy, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 4-fluoro-2-methoxy-benzylamine
PubChem CID 17750694
Nombre IUPAC (4-fluoro-2-metoxifenil)metanamina
SMILES COC1=C(CN)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.17
Porcentaje de pureza 97%