Learn More
4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302509 1 g 1 g
11312509 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 191014-55-8 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191014-55-8
Fórmula molecular C8H6FNO
Peso molecular (g/mol) 151.14
Número MDL MFCD04116335
Clave InChI HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
PubChem CID 2783329
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 75°C to 77°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 97%