Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356569 1 g 1 g
11366569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 395-82-4 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 395-82-4
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.14
Número MDL MFCD00673010
Clave InChI UUQDNAPKWPKHMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid, 4-fluoro-o-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy, pubchem4969, acmc-209j6b, ksc494s1h, 4-fluoro-2-methoxybenzoicacid, rarechem al be 1023, 4-fluoro-2-methoxy benzoic acid
PubChem CID 2774545
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 99%