Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499737 1 g 1 g
15409747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52976.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179899-07-1
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD03788423
Clave InChI ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
PubChem CID 2782672
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 131°C to 136°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%