Learn More
4-Fluoro-2-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382049 1 g 1 g
15403377 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26091.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 450-83-9 | Molecular Formula: C8H7FO2 | Molecular Weight: 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450-83-9
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00143318
Clave InChI PTKRQIRPNNIORO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methoxy-benzaldehyde, 4-fluoro-o-anisaldehyde, fluoromethoxybenzaldehyde4, pubchem2635, 5-fluoro-2-formylanisole, acmc-1ags2, ksc494s3t, 4-fluoro-2-methoxybenzal dehyde
PubChem CID 2774537
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%