Learn More
4-Fluoro-2-metoxianilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438558 1 g 1 g
15458558 250 mg 250 miligramos
15448558 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61965.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 450-91-9 | C7H8FNO | 141.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450-91-9
Fórmula molecular C7H8FNO
Peso molecular (g/mol) 141.15
Número MDL MFCD00077536
Clave InChI BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
PubChem CID 13532228
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(N)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxyaniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido