Learn More
4'-Fluoro-2'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382307 1 g 1 g
11392307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09862.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51788-80-8 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51788-80-8
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00061143
Clave InChI YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-methoxyacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2'-methoxy-4'-fluoroacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-methoxybenzene, 2-methoxy-4-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone,, pubchem13459
PubChem CID 142887
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-2-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2251986
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%