Learn More
Ácido 4-fluoro-2-yodobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-iodobenzoic acid |
| CAS | 56096-89-0 |
| Fórmula molecular | C7H4FIO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | O=[13C]([13C](CC(C)C)(CC=C)[13C](N1)=O)N[13C]1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 266.01 |