Learn More
Ácido 4-fluoro-2-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441828 1 g 1 g
15461828 250 mg 250 miligramos
15451828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55531.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56096-89-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56096-89-0
Fórmula molecular C7H4FIO2
Peso molecular (g/mol) 266.01
Número MDL MFCD04108278
Clave InChI DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-iodo-benzoic acid, 2-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-iodobenzoicacid, benzoic acid, 4-fluoro-2-iodo, benzoic acid, 4-fluoroiodo, pubchem1389, acmc-1atr7, ksc494a9j, benzoic acid,4-fluoro-2-iodo, buttpark 83\07-33
PubChem CID 12520164
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.01
Porcentaje de pureza 97%