Learn More
4-fluoro-2-yodoanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-iodoaniline |
| CAS | 61272-76-2 |
| Fórmula molecular | C6H5FIN |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(F)cc1I |
| Peso molecular (g/mol) | 237.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.9451 |