Learn More
4-Fluoro-2-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461060 25 g 25 g
11451060 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11461060 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B25499.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61272-76-2 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
4-Fluoro-2-iodoaniline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluoro-2-yodoanilina se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61272-76-2
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.02
Número MDL MFCD00042584
Clave InChI SETOTRGVPANENO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-indoaniline, 4-fluoro-2-iodoanline, 4-fluoro-2-iodo-aniline, 4-fluoro-2-iodophenylamine, 4-fluoro-2-iodo-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-iodo, zlchem 368, pubchem3413, 2-iodo-4-fluoro-aniline
PubChem CID 2778283
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-yodoanilina
SMILES NC1=C(I)C=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-iodoaniline
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 98%