Learn More
4-Fluoro-2-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451060 5 g 5 g
11461060 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25499.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61272-76-2 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
4-Fluoro-2-iodoaniline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluoro-2-yodoanilina se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61272-76-2
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.02
Número MDL MFCD00042584
Clave InChI SETOTRGVPANENO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-indoaniline, 4-fluoro-2-iodoanline, 4-fluoro-2-iodo-aniline, 4-fluoro-2-iodophenylamine, 4-fluoro-2-iodo-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-iodo, zlchem 368, pubchem3413, 2-iodo-4-fluoro-aniline
PubChem CID 2778283
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-yodoanilina
SMILES NC1=C(I)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-iodoaniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 98%