Learn More
Ácido 4-fluoro-2-(hidroximetil)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic Acid |
| CAS | 1061223-45-7 |
| Fórmula molecular | C7H8BFO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BFO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10-12H,4H2 |
| SMILES | OCC1=C(B(O)O)C=CC(F)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 169.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0551 |