Learn More
4-Fluoro-2-(hidroximetil)fenol, TRC
Código de producto. 30137737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137737 500 mg 500 miligramos
30135786 1 g 1 g
17932515 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF532030500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2357-33-7
Fórmula molecular C7 H7 F O2
Peso molecular (g/mol) 142.128
Sinónimo Tavaborole Impurity B, 5-Fluoro-2-hydroxybenzenemethanol, 5-Fluoro-2-hydroxybenzyl Alcohol, Benzenemethanol, 5-fluoro-2-hydroxy-
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-(hidroximetil)fenol
SMILES OCc1cc(F)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.043