Learn More
Ácido 4-fluoro-2-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15480048 250 mg 250 miligramos
15470048 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15480048
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53304.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-00-2
Fórmula molecular C6H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 155.919
Número MDL MFCD04115662
Clave InChI KOFNQIAWWVBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-5-fluorophenol, 4-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, boronic acid, b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, acmc-1ch4n, 2-hydroxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-phenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 3865312
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-hidroxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 176°C to 180°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.92
Porcentaje de pureza 97%