Learn More
4'-fluoro-2'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408676 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11408676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16030.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4 '-Fluoro-2 '-hydroxyacetophenone
CAS 1481-27-2
Punto de fusión 29°C to 34°C
Punto de ebullición 65°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Fórmula molecular C8H7FO2
Número MDL MFCD00143203
Cantidad 100 g
Beilstein 2249799
Sinónimo 4 '-fluoro-2 '-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl
Clave InChI HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 154.14
PubChem CID 2737326
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%