Learn More
4'-fluoro-2'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498666 25 g 25 g
11488666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16030.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1481-27-2
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00143203
Clave InChI HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-4-fluoro-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-hydroxybenzene, pubchem13252, acmc-1bzss, 4'-fluoro-2'-hydroxy
PubChem CID 2737326
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 29°C to 34°C
Punto de ebullición 65°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2249799
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%