Learn More
Ácido 4-fluoro-2-formilfenilborónico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid |
| CAS | 825644-26-6 |
| Fórmula molecular | C7H6BFO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BFO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4,11-12H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(F)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4-fluoro-2-formilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0394 |