Learn More
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413557 5 g 5 g
11403557 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17309.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 364-32-9 | C6H3FN2O5 | 202.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-32-9
Fórmula molecular C6H3FN2O5
Peso molecular (g/mol) 202.10
Número MDL MFCD00179333
Clave InChI MDOWEUXXLVBZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2,6-dinitro, acmc-20ao7v, phenol, 2,6-dinitro-4-fluoro-,
PubChem CID 94951
Nombre IUPAC 4-fluoro-2,6-dinitrofenol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Punto de fusión 50°C to 56°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1
Porcentaje de pureza 98%