Learn More
4-Fluoro-2,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451517 1 g 1 g
11461517 5 g 5 g
11471517 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24965.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 392-70-1 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-Fluoro-2,6-dimethylaniline is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluoro-2,6-dimetilanilina se utiliza como producto intermedio.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-70-1
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD03792669
Clave InChI MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2,6-dimethylphenylamine, 2,6-dimethyl-4-fluoroaniline, acmc-20amil, pubchem4426, 4-fluoro-2,6-dimethyl-aniline, 4-fluoranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,4-fluoro-2,6-dimethyl
PubChem CID 1403908
Nombre IUPAC 4-fluoro-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.5345
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 98%