Learn More
4-Fluoro-2,3-dimetilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404157 250 mg 250 miligramos
11315175 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31560.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1737-68-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-Fluoro-2,3-dimethylaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluoro-2,3-dimetilanilina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1737-68-4
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD04972870
Clave InChI LKMJLYCMLAPNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl aniline, 2,3-dimethyl-4-fluoroaniline, 4-fluoro-o-xylidine, benzenamine, 4-fluoro-2,3-dimethyl, 4-fluoro-2,3-dimethyl-phenylamine, p-fluordimethylanilin, intermediates-zcf02293, 4-fluoranyl-2,3-dimethyl-aniline, 4-fluoro-2,3-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 17770833
Nombre IUPAC 4-fluoro-2,3-dimetilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1C)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2,3-dimethylaniline
Punto de fusión 42°C to 46°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 97%