Learn More
4-fluoro-1H-indazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-1H-indazole |
| CAS | 341-23-1 |
| Fórmula molecular | C7H5FN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | Fc1cccc2[nH]ncc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 136.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0437 |