Learn More
Ácido 4-fluoro-1-naftoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-1-naphthoic Acid |
| CAS | 573-03-5 |
| Fórmula molecular | C11H7O2F |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fluoronaftaleno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.043 |