Learn More
Ácido 4-fluoro-1-naftoico, TRC
Código de producto. 30405172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405172 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30405172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59646550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1-naphthoic Acid
CAS 573-03-5
Fórmula molecular C11H7O2F
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 4-fluoronaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 190.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.043