Learn More
Ácido 4-fluoro-1-naftoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412808 5 g 5 g
11402808 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16778.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 573-03-5 | C11H7FO2 | 190.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-03-5
Fórmula molecular C11H7FO2
Peso molecular (g/mol) 190.173
Número MDL MFCD00004011
Clave InChI DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalene carboxylic acid, 4-fluoro-naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-1atch, maybridge3_003028, ksc270s4j, 1-carboxy-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 68448
Nombre IUPAC Ácido 4-fluoronaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1-naphthoic acid
Punto de fusión 223°C to 226°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2257292
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.18
Porcentaje de pureza 97%