Learn More
4-fluoro-1-naftalenol, TRC
Código de producto. 30395796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395796 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30395796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595270100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1-naphthalenol
CAS 315-53-7
Fórmula molecular C10H7FO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Fluoro-4-hydroxynaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthalenol, 4-Fluoro-1-naphthol.
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
SMILES Oc1ccc(F)c2ccccc12
Peso molecular (g/mol) 162.16