Learn More
4-fluoro-1-naftaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-1-naphthaldehyde |
| CAS | 172033-73-7 |
| Fórmula molecular | C11H7FO |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Fluoronaphthalene-1-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H |
| SMILES | Fc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-fluoronaftaleno-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 174.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0481 |