Learn More
4-Fluoro-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455638 1 g 1 g
15465638 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699-99-0 | C9H7FO | 150.152 g/mol
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina y como importante materia prima e intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. 
Solubilidad
Soluble en alcohol y cloroformo
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-99-0
Fórmula molecular C9H7FO
Peso molecular (g/mol) 150.152
Número MDL MFCD00797829
Clave InChI HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 12174986
Nombre IUPAC 4-fluoro-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1-indanone
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 97%