Learn More
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488058 100 g 100 g
15478058 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61502.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114435-02-8 | C3H3FO3 | 106.052 g/mol
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one is used as an electrolyte additive in lithium ion batteries. It also enables the formation of thin, smooth and stable passive solid electrolyte interphase (SEI) layer, which increases the cycling efficiency and discharge capacity retention of the secondary battery. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-ona se utiliza como aditivo electrolítico en baterías de iones de litio. También permite la formación de una capa de interfase electrolito-sólido (SEI) pasiva delgada, lisa y estable, lo que aumenta la eficacia de ciclo y la retención de la capacidad de descarga de la batería secundaria. Además, se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114435-02-8
Fórmula molecular C3H3FO3
Peso molecular (g/mol) 106.052
Número MDL MFCD06247543
Clave InChI SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoroethylene carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-fluoro, fluoro ethylene carbonate, 4-fluoro-1,3-dioxalan-2-one, 4-fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane, 4-fluoro-ethylene carbonate, 4-fluoro-ethylene carboante, ksc219e1h, fec, lithium ion battery grade
PubChem CID 2769656
Nombre IUPAC 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES C1C(OC(=O)O1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Punto de fusión 18°C to 23°C
Color Incolora
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación >102°C (216°F)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one