Learn More
4-Fluoro-1,2-fenileendiamina, TRC
Código de producto. 30399968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399968 25 g
30398598 10 g
30404900 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59635025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-31-7
Fórmula molecular C6H7FN2
Peso molecular (g/mol) 126.13
Sinónimo (4-Fluorophenyl)-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 2-Amino-5-fluoroaniline, 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-benzenediamine, 4-Fluoro-1,2-diaminobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine, 4-Fluoro-o-phenylenediamine, 5-Fluoro-1,2-diaminobenzene
SMILES Nc1ccc(F)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2