Learn More
Cloruro de 4'-fluoro(1,1'-bifenil)-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10453963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453963 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10639534 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453963 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07015DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 116748-66-4
Fórmula molecular C12H8ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 270.702
Número MDL MFCD01631921
Clave InChI CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-fluorofenil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.71
Porcentaje de pureza 97%