Learn More
Bochem™ Abrazadera de condensador de hierro fundido maleable con 4dedos
Description
- Fundición maleable
- Chapado en cromo
- Tipo de giro
- Revestimiento de silicona
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Abrazadera para condensador |
| Material | Hierro fundido maleable |
| Diámetro (métrico) | 50 a 100 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 50 y 100 mm |