Learn More
4-Etiniltetrahidro-2H-piran, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 1202245-65-5 |
| Fórmula molecular | C7H10O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Ethynyl-tetrahydro-2H-pyran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h1,7H,3-6H2 |
| SMILES | C#CC1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-etililoloxano |
| Peso molecular (g/mol) | 110.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0732 |