Learn More
Clorhidrato de 4-etinilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10729788 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10729788 5 g Frasco de vidrio 5 g
10125247 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729788 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 428490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352530-29-1 | C7H5N·ClH | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352530-29-1
Fórmula molecular C7H5N·ClH
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD03093912
Clave InChI KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
Nombre IUPAC 4-etinilpiridina; clorhidrato
SMILES C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylpyridine hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.