Learn More
Clorhidrato de 4-etinilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420288 1 g 1 g
15430288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53455.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352530-29-1 | C7H6ClN | 139.582 g/mol
4-pyridylacetylene hydrochloride is used in the preparation of alkynyl platinum(II) compounds with dichloro (1,2-bis(diphenylphosphino)ethane)platinium(II) complex in the presence of base and copper iodide as catalyst. It is used as an intermediate in the synthesis of 1,4-bis(4-pyridyl)butadiyne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-piridilacetileno se utiliza en la preparación de compuestos de platino(II) alquinil con complejo de (1,2-bis(difenilfosfino)etano)platinio(II) de dicloro en presencia de yoduro de base y cobre como catalizador. Se utiliza como intermedio en la síntesis de 1,4-bis(4-piridil)butadiina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352530-29-1
Fórmula molecular C7H6ClN
Peso molecular (g/mol) 139.582
Número MDL MFCD03093912
Clave InChI KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
Nombre IUPAC 4-etinilpiridina; clorhidrato
SMILES C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Punto de fusión ∽150°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 97%