Learn More
Clorhidrato de 4-etinilpiridina (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethynylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 352530-29-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N . H Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N.ClH/c1-2-7-3-5-8-6-4-7;/h1,3-6H;1H |
| SMILES | Cl.C#Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 4-etinilpiridina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 139.582 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.019 |