Learn More
4-Etinilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15487748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15487748 5 g 5 g
15477748 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15487748 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61244.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3032-92-6 | C9H5N | 127.146 g/mol
4-Ethynylbenzonitrile is used as a synthetic fragment and as a test compound for cross-coupling reactions. It is used in the study of hydrogen bond formation in multifunctional molecules due to the presence of four hydrogen bonding sites. It is also involved in the preparation of 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etinilbenzonitrilo se utiliza como fragmento sintético y como compuesto de prueba para las reacciones de acoplamiento cruzado. Se utiliza en el estudio de la formación de enlaces de hidrógeno en las moléculas multifuncionales debido a la presencia de cuatro sitios de enlaces de hidrógeno. También participa en la preparación del 4-[(trimetilsilil)etinil]benzonitrilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3032-92-6
Fórmula molecular C9H5N
Peso molecular (g/mol) 127.146
Número MDL MFCD04974058
Clave InChI LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynyl-benzonitrile, 4-cyanophenylacetylene, benzonitrile, 4-ethynyl, p-cyanophenylacetylene, 4-ethynyl-bezonitrile, benzonitrile,4-ethynyl, 4-ethynylbenzenecarbonitrile, 4-ethynylbenzonitrile, ksc564s8b, benzonitrile, 4-ethynyl-9ci
PubChem CID 4547245
Nombre IUPAC 4-etinilbenzonitrilo
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylbenzonitrile
Punto de fusión 156°C to 160°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethynylbenzonitrile
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethynylbenzonitrile
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.