Learn More
Ester de pinacol de ácido 4-etinilbencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15428197 1 g 1 g
15438197 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15428197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51745.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1034287-04-1 | C14H17BO2 | 228.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034287-04-1
Fórmula molecular C14H17BO2
Peso molecular (g/mol) 228.098
Número MDL MFCD16294504
Clave InChI LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb205, 4-ethynylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57415690
Nombre IUPAC 2-(4-etinilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1
Porcentaje de pureza 95%