Learn More
4-Etinilanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306684 1 g Frasco de vidrio 1 g
10001024 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-60-5
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00168815
Clave InChI KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylanisole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 30°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethynylanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.