Learn More
4-Etinil-2,6-dimetil-4-heptanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11333166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333166 10 g 10 g
11323166 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12446.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10562-68-2
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00041605
Clave InChI CSNWKQHTZXPWJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol, acmc-1bvp6, 2,6-dimethyl-4-ethynyl-4-heptanol, 4-heptanol,4-ethynyl-2,6-dimethyl, 5-methyl-3-2-methylpropyl hex-1-yn-3-ol
PubChem CID 7010451
Nombre IUPAC 4-etinil-2,6-dimetilheptan-4-ol
SMILES CC(C)CC(O)(CC(C)C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol
Punto de ebullición 83°C to 84°C (18 mmHg)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 10 g
Beilstein 1752640
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 97%