Learn More
4-Etiltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465987 5 g 5 g
11455987 1 g 1 g
11475987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25026.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4946-13-8 | C8H9S | 137.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4946-13-8
Fórmula molecular C8H9S
Peso molecular (g/mol) 137.22
Número MDL MFCD00040229
Clave InChI WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
PubChem CID 2758914
Nombre IUPAC 4-etilbencenotiol
SMILES CCC1=CC=C([S-])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylthiophenol
Punto de ebullición 119°C to 120°C (30 mmHg)
Olor Stench
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1905734
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%