Learn More
4-(Etiltio)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398566 1 g 1 g
11308576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17624.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84211-94-9 | C9H10OS | 166.238 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un principio farmacéutico activo.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84211-94-9
Fórmula molecular C9H10OS
Peso molecular (g/mol) 166.238
Número MDL MFCD01318145
Clave InChI LPRKZLUVZOFDDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylthio benzaldehyde, 4-ethylsulfanyl benzaldehyde, 4-ethylthiobenzaldehyde, 4-ethylsulfanyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-ethylthio
PubChem CID 7006654
Nombre IUPAC 4-etilsultanilbenzaldehído
SMILES CCSC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethylthio)benzaldehyde
Punto de ebullición 151°C to 153°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.624
Cantidad 1 g
Beilstein 1863857
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza 98%