Learn More
Ácido 4-etilsulfonilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid |
| CAS | 352530-24-6 |
| Fórmula molecular | C8H11BO4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4-(etilsulfonil)fenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.05 |