Learn More
Ácido 4-etilsulfonilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30385031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385031 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9262431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Fórmula molecular C8H11BO4S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
Nombre IUPAC Ácido (4-(etilsulfonil)fenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 214.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05