Learn More
Ácido 4-etilsulfonilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30385621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385621 2.5 g 2.50 g
1 options
Artikelnummer. 30385621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9262432.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Fórmula molecular C8H11BO4S
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
Nombre IUPAC Ácido (4-(etilsulfonil)fenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 214.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.