Learn More
4-Etilresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467174 5 g 5 g
11477174 25 g 25 g
11487174 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21575.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2896-60-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en metanol; casi transparente. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2896-60-8
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002283
Clave InChI VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
PubChem CID 17927
Nombre IUPAC 4-etilbenceno-1,3-diol
SMILES CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylresorcinol
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1238231
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%