Learn More
Ácido 4-etilpirimidina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylpyrimidine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1147710-24-4 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-6-5(7(10)11)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCc1ncncc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-etilpirimidina-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0586 |