Learn More
4-etilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylpyridine |
| CAS | 536-75-4 |
| Fórmula molecular | C7H9N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Ethylpyridine, NSC 822, NSC 965, gamma-Ethylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 4-etilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0735 |