Learn More
4-Etilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475323 250 g 250 g
11465323 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12883.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
4-Ethylpyridine is used to study the influence of counter-anion concentration on analyte retention.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-etilpiridina se utiliza para estudiar la influencia de la concentración de contraaniones en la retención de analitos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (34 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-75-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006450
Clave InChI VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
Nombre IUPAC 4-etilpiridina
SMILES CCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylpyridine
Punto de fusión -91°C
Densidad 0.942
pH 10
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.501
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 106481
Índice Merck 14,3849
Información de solubilidad Slightly soluble in water (34g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98%